2-Furohydrazida 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
A13630.09 A13630.18
A13630.09EA 51.9 EUR
A13630.09 A13630.18
2-Furohydrazida 98
2-Furohydrazida
Purity: 98% CAS No.: 3326-71-4 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.12 Melting Point: 77-81° Beilstein Reference: 114435
Formula: C₅H₆N₂O₂
MW: 126.11 g/mol
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003235
Núm. CAS: 3326-71-4
EINECS: 222-046-2