2-Furoato de etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13909.14
A13909.22
A13909.36
A13909.14EA
25.2
EUR
A13909.14
A13909.22
A13909.36
2-Furoato de etilo ≥99%
2-Furoato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 614-99-3
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Melting Point: 31-36°
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 2653
Merck Reference: 14,4307
MDL No.: MFCD00003237
Formula:
C₇H₈O₃ Pto. Ebullición: 195…196 °C Pto. de fusión: 31…36 °C Densidad: 1,120 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) |
Número MDL:
MFCD00003237 Núm. CAS: 614-99-3 EINECS: 210-404-0 Índice Merck: 14,4307 |