2-Furoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 611-13-2
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4870
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 111110
Merck Reference: 14,4307
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003236
Formula:
C₆H₆O₃ Pto. Ebullición: 180…181 °C Densidad: 1,179 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003236 Núm. CAS: 611-13-2 EINECS: 210-254-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,4307 |