Ácido (2-carboxifenil)acético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Carboxymethyl)benzoic acid
A14297.18 A14297.30
A14297.18EA 57.3 EUR
A14297.18 A14297.30
Ácido (2-carboxifenil)acético ≥99%
Ácido (2-carboxifenil)acético
Purity: 99% CAS No.: 89-51-0 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 1872069
Formula: C₉H₈O₄
Pto. de fusión: ∼ 180 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004326
Núm. CAS: 89-51-0
EINECS: 201-913-9