3-(Trifluorometil)benzoato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14316.06
A14316.14
A14316.06EA
35.5
EUR
A14316.06
A14316.14
3-(Trifluorometil)benzoato de metilo ≥97%
3-(Trifluorometil)benzoato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 2557-13-3
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1963428
MDL No.: MFCD00043543
Formula:
C₉H₇F₃O₂ Pto. Ebullición: 80…82 °C (15 mmHg) Densidad: 1,295 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043543 Núm. CAS: 2557-13-3 |