Ácido 5-bromo-2-furoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromofuran-2-carboxylic acid, 5-Bromofuroic acid
A14840.18
A14840.30
A14840.18EA
70.2
EUR
A14840.18
A14840.30
Ácido 5-bromo-2-furoico ≥99%
Ácido 5-bromo-2-furoico
Purity: 99%
CAS No.: 585-70-6
Molecular Formula: C5H3BrO3
Formula Weight: 190.99
Melting Point: 188-192°
Beilstein Reference: 118354
Formula:
C₅H₃BrO₃ Pto. de fusión: 188…192 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003239 Núm. CAS: 585-70-6 EINECS: 209-559-7 |