Cloruro de 2-cloroetildietilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
A15107.22
A15107.0E
A15107.36
A15107.22EA
26.5
EUR
A15107.22
A15107.0E
A15107.36
Cloruro de 2-cloroetildietilamonio ≥98%
Cloruro de 2-cloroetildietilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 869-24-9
Molecular Formula: C6H15ClN.HCl
Formula Weight: 172.10
pH: 5
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 3591991
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00012519
Formula:
C₆H₁₅Cl₂N Pto. de fusión: 206…210 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012519 Núm. CAS: 869-24-9 EINECS: 212-786-4 UN: 2928 ADR: 6.1,II |