Cloruro de 2-cloroetildimetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-(2-Chloroethyl)-N,N-Dimethylammonium Chloride, 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
A15134.22
A15134.36
A15134.22EA
30.6
EUR
A15134.22
A15134.36
Cloruro de 2-cloroetildimetilamonio ≥98%
Cloruro de 2-cloroetildimetilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 4584-46-7
Molecular Formula: ClCH2CH2N(CH3)2.HCl
Formula Weight: 144.05
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 3591234
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012516
Formula:
C₄H₁₁Cl₂N Pto. de fusión: 205…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012516 Núm. CAS: 4584-46-7 EINECS: 224-970-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |