5-Nitro-2-furoato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15226.06
A15226.14
A15226.06EA
78.1
EUR
A15226.06
A15226.14
5-Nitro-2-furoato de metilo ≥97%
5-Nitro-2-furoato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 1874-23-3
Molecular Formula: C6H5NO5
Formula Weight: 171.11
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 165132
Formula:
C₆H₅NO₅ Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051956 Núm. CAS: 1874-23-3 |