4-(Trifluorometil)benzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
A15400.06 A15400.14 A15400.22
A15400.06EA 53.5 EUR
A15400.06 A15400.14 A15400.22
4-(Trifluorometil)benzoato de metilo ≥98%
4-(Trifluorometil)benzoato de metilo
Purity: 98% CAS No.: 2967-66-0 Molecular Formula: C9H7F3O2 Formula Weight: 204.15 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: 13-14° Boiling Point: 86-87°/10mm Beilstein Reference: 1963288 MDL No.: MFCD00042324
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Pto. Ebullición: 86…87 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 13…14 °C
Densidad: 1,268
Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042324
Núm. CAS: 2967-66-0