Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15459.0E
A15459.22
A15459.36
A15459.0EEA
464
EUR
A15459.0E
A15459.22
A15459.36
Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio 98%
Cloruro de 3-cloropropildimetilamonio
Purity: 98%
CAS No.: 5407-04-5
Molecular Formula: Cl(CH2)3N(CH3)2.HCl
Formula Weight: 158.07
Melting Point: 138-144°
Beilstein Reference: 3670046
Formula:
C₅H₁₃Cl₂N Pto. de fusión: 138…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012521 Núm. CAS: 5407-04-5 EINECS: 226-467-2 |