Diheptilo ftalato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15466.09
A15466.18
A15466.09EA
69.7
EUR
A15466.09
A15466.18
Diheptilo ftalato ≥98%
Diheptilo ftalato
Purity: 98+%
CAS No.: 3648-21-3
Molecular Formula: C22H34O4
Formula Weight: 362.51
Flash Point: 213°(415°F)
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 2336623
MDL No.: MFCD00043680
Formula:
C₂₂H₃₄O₄ MW: 362,51 g/mol Pto. Ebullición: 360 °C Densidad: 0,992 Pto. de inflamación: 213 °C (415 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043680 Núm. CAS: 3648-21-3 EINECS: 222-885-4 |