Sacarina sódica hidrato 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: o-Benzoic sulphimide sodium salt hydrate, Sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide hydrate, Saccharin, sodium salt hydrate
A15530.0B A15530.0I A15530.30
A15530.0BEA 145 EUR
A15530.0B A15530.0I A15530.30
Sacarina sódica hidrato 99
Sacarina sódica hidrato
Purity: 99% CAS No.: 82385-42-0 Molecular Formula: C7H4NNaO3S.xH2O Formula Weight: 205.16(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3599229 Merck Reference: 14,8312 MDL No.: MFCD00151213
Formula: C₇H₅NNaO₃S·xH₂O
MW: 205.17 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149605
Núm. CAS: 82385-42-0
EINECS: 204-886-1