4-Cloropiridina clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloropyridinium chloride
A15628.06
A15628.14
A15628.22
A15628.06EA
27.4
EUR
A15628.06
A15628.14
A15628.22
4-Cloropiridina clorhidrato ≥98%
4-Cloropiridina clorhidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 7379-35-3
Molecular Formula: C5H4ClN.HCl
Formula Weight: 150.01
Flash Point: 198°(388°F)
Odour: Weak
pH: 2
Melting Point: ca 210° subl.
Beilstein Reference: 3684904
MDL No.: MFCD00012829
Formula:
C₅H₅Cl₂N Pto. de fusión: ∼ 210 °C (subl.) Pto. de inflamación: 198 °C (388 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012829 Núm. CAS: 7379-35-3 EINECS: 230-946-1 |