Cloro(fenil)(dimetil)silano 97+%, barras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chlorodimethylphenylsilane
A15638.06 A15638.14 A15638.22
A15638.06EA 55.8 EUR
A15638.06 A15638.14 A15638.22
Cloro(fenil)(dimetil)silano 97+%, barras
Cloro(fenil)(dimetil)silano
Purity: 97+% CAS No.: 768-33-2 Molecular Formula: C8H11ClSi Formula Weight: 170.72 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 192-193° Beilstein Reference: 606292 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00000499
Formula: C₈H₁₁ClSi
Pto. Ebullición: 192…193 °C
Densidad: 1,032
Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000499
Núm. CAS: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II