Piridinio tribromuro tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
A15684.14
A15684.22
A15684.36
A15684.14EA
49.3
EUR
A15684.14
A15684.22
A15684.36
Piridinio tribromuro tech. 90%, grado técnico
Piridinio tribromuro
Purity: 90%
CAS No.: 39416-48-3
Molecular Formula: C5H5N.HBr3
Formula Weight: 319.82
Melting Point: 128-136°
Beilstein Reference: 3690144
Merck Reference: 14,7973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013223
Formula:
C₅H₆Br₃N MW: 319,82 g/mol Pto. de fusión: 128…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013223 Núm. CAS: 39416-48-3 EINECS: 254-446-8 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,7973 |