Etil vinil éter ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with N,N-diethylaniline
A15691.0F
A15691.AK
A15691.AP
A15691.0FEA
177
EUR
A15691.0F
A15691.AK
A15691.AP
Etil vinil éter ≥99% estabilizado
Etil vinil éter
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 109-92-2
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.3765
Odour: Ether-like
Melting Point: -115°
Boiling Point: 33-34°
Beilstein Reference: 605351
UN No.: 1302
MDL No.: MFCD00009248
Formula:
C₄H₈O MW: 72,11 g/mol Pto. Ebullición: 33…34 °C Pto. de fusión: –115 °C Densidad: 0,754 Pto. de inflamación: –45 °C (–49 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009248 Núm. CAS: 109-92-2 EINECS: 203-718-4 UN: 1302 ADR: 3,I |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...