Piridinio p-toluenosulfonato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
A15708.14
A15708.22
A15708.36
A15708.14EA
95.3
EUR
A15708.14
A15708.22
A15708.36
Piridinio p-toluenosulfonato ≥98%
Piridinio p-toluenosulfonato
Purity: 98+%
CAS No.: 24057-28-1
Molecular Formula: C12H13NO3S
Formula Weight: 251.31
Melting Point: 116-120°
Beilstein Reference: 3764305
Formula:
C₁₂H₁₃NO₃S MW: 251.31 g/mol Pto. de fusión: 116…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013108 Núm. CAS: 24057-28-1 EINECS: 246-002-7 |