Trifluorometanosulfonato de magnesio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
A17591.06 A17591.14
A17591.06EA 39.1 EUR
A17591.06 A17591.14
Trifluorometanosulfonato de magnesio ≥98%
Trifluorometanosulfonato de magnesio
Purity: 98% CAS No.: 60871-83-2 Molecular Formula: C2F6MgO6S2 Formula Weight: 322.43 Melting Point: 310° Beilstein Reference: 705578 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00042601
Formula: C₂F₆MgO₆S₂
MW: 322.45 g/mol
Pto. de fusión: >310 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042601
Núm. CAS: 60871-83-2
UN: 1759
ADR: 8 III