Mentona (mezcla de isómeros) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Menthone, 2-Isopropyl-5-Methylcyclohexanone
A17665.0B A17665.18 A17665.30
A17665.0BEA 413 EUR
A17665.0B A17665.18 A17665.30
Mentona (mezcla de isómeros) ≥98%
Mentona (mezcla de isómeros)
Purity: 98% CAS No.: 10458-14-7 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 72°(162°F) Boiling Point: ca 207° MDL No.: MFCD00062998
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Pto. Ebullición: ∼207 °C
Densidad: 0.894
Pto. de inflamación: 72 °C (162 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062998
Núm. CAS: 10458-14-7
EINECS: 233-944-9