Ácido TAPS 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
A17754.14 A17754.22
A17754.14EA 46.8 EUR
A17754.14 A17754.22
Ácido TAPS 99
TAPS (Ácido 3-(tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfonico)
Purity: 99% CAS No.: 29915-38-6 Molecular Formula: (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H Formula Weight: 243.28 Melting Point: 239-241° dec. MDL No.: MFCD00007538
Formula: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243.28 g/mol
Pto. de fusión: 239…241 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007538
Núm. CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1