2,2,2-Trifluoroetiltolueno-4-sulfonato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
A17871.14 A17871.22
A17871.14EA 56.8 EUR
A17871.14 A17871.22
2,2,2-Trifluoroetiltolueno-4-sulfonato ≥98%
2,2,2-Trifluoroetiltolueno-4-sulfonato
Purity: 98+% CAS No.: 433-06-7 Molecular Formula: C9H9F3O3S Formula Weight: 254.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Boiling Point: 87-92°/0.1mm Beilstein Reference: 2699394 MDL No.: MFCD00000443
Formula: C₉H₉F₃O₃S
MW: 254.23 g/mol
Pto. Ebullición: 87…92 °C (0.1 mmHg)
Pto. de fusión: 37…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000443
Núm. CAS: 433-06-7
EINECS: 207-085-5