2,4,6-Trifenilpirilio tetrafluoroborato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
A18217.06
A18217.14
A18217.22
A18217.06EA
67.2
EUR
A18217.06
A18217.14
A18217.22
2,4,6-Trifenilpirilio tetrafluoroborato ≥97%
2,4,6-Trifenilpirilio tetrafluoroborato
Purity: 97%
CAS No.: 448-61-3
Molecular Formula: C23H17BF4O
Formula Weight: 396.20
Melting Point: 248-254°
Beilstein Reference: 3586533
Formula:
C₂₃H₁₇BF₄O Pto. de fusión: 248…254 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012001 Núm. CAS: 448-61-3 EINECS: 207-186-4 |