1-Acetilpiperazina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20200.06 B20200.14 B20200.22
B20200.06EA 39.4 EUR
B20200.06 B20200.14 B20200.22
1-Acetilpiperazina 98%
1-Acetilpiperazina
Purity: 99% CAS No.: 13889-98-0 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-34° Boiling Point: 127-130°/8mm Beilstein Reference: 112220 MDL No.: MFCD00058676
Formula: C₆H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 127…130 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 30…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058676
Núm. CAS: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0