Trifluorometanosulfonato de cobre (II) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
B20253.06
B20253.14
B20253.22
B20253.06EA
92.3
EUR
B20253.06
B20253.14
B20253.22
Trifluorometanosulfonato de cobre (II) ≥98%
Trifluorometanosulfonato de cobre (II)
Purity: 98%
CAS No.: 34946-82-2
Molecular Formula: Cu(CF3SO3)2
Formula Weight: 361.68
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 4028198
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00077492
Formula:
C₂CuF₆O₆S₂ MW: 361.69 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077492 Núm. CAS: 34946-82-2 EINECS: 252-300-8 UN: 3261 ADR: 8 III |