5-Bromo-2-furoato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
B20524.06
B20524.03
B20524.14
B20524.06EA
98.9
EUR
B20524.06
B20524.03
B20524.14
5-Bromo-2-furoato de metilo ≥97%
5-Bromo-2-furoato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 2527-99-3
Molecular Formula: C6H5BrO3
Formula Weight: 205.01
Melting Point: 62-65°
MDL No.: MFCD00092313
Formula:
C₆H₅BrO₃ MW: 205,01 g/mol Pto. de fusión: 62…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00092313 Núm. CAS: 2527-99-3 |