2-(2-Hexiloxietoxi) etanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20774.0D
B20774.0F
B20774.AP
B20774.0DEA
807
EUR
B20774.0D
B20774.0F
B20774.AP
2-(2-Hexiloxietoxi) etanol ≥97%
2-(2-Hexiloxietoxi) etanol
Purity: 97%
CAS No.: 112-59-4
Molecular Formula: C10H22O3
Formula Weight: 190.28
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.4370
Melting Point: -40°
Boiling Point: 259-261°
Beilstein Reference: 1743959
MDL No.: MFCD00010703
Formula:
C₁₀H₂₂O₃ Pto. Ebullición: 259…261 °C Pto. de fusión: –40 °C Densidad: 0,932 Pto. de inflamación: 123 °C (253 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010703 Núm. CAS: 112-59-4 EINECS: 203-988-3 |