Trifluorometanosulfonato de aluminio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminum trifluoromethanesulphonate, Aluminum triflate, Aluminum tris(trifluoromethanesulphonate)
B20785.06
B20785.14
B20785.06EA
84.9
EUR
B20785.06
B20785.14
Trifluorometanosulfonato de aluminio 99%
Trifluorometanosulfonato de aluminio
Purity: 99%
CAS No.: 74974-61-1
Molecular Formula: C3AlF9O9S3
Formula Weight: 474.20
Melting Point: ca 300°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00143596
Formula:
C₃AlF₉O₉S₃ Pto. de fusión: ∼ 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143596 Núm. CAS: 74974-61-1 UN: 3261 ADR: 8,III |