Tetrafluoroborato de rubidio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20817.06
B20817.14
B20817.06EA
86.5
EUR
B20817.06
B20817.14
Tetrafluoroborato de rubidio ≥98%
Tetrafluoroborato de rubidio
Purity: 98%
CAS No.: 18909-68-7
Molecular Formula: BF4Rb
Formula Weight: 172.27
MDL No.: MFCD00083071
Formula:
BF₄Rb Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00083071 Núm. CAS: 18909-68-7 EINECS: 242-660-4 |