Ácido 2-metil-5-fenil-3-furoico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid
B20988.03
B20988.06
B20988.03EA
87.7
EUR
B20988.03
B20988.06
Ácido 2-metil-5-fenil-3-furoico ≥97%
Ácido 2-metil-5-fenil-3-furoico
Purity: 97%
CAS No.: 108124-17-0
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 181-184°
MDL No.: MFCD00221070
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ MW: 202,21 g/mol Pto. de fusión: 181…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221070 Núm. CAS: 108124-17-0 |