Tereftalato de dietilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
B21401.09 B21401.18
B21401.09EA 52.5 EUR
B21401.09 B21401.18
Tereftalato de dietilo 95%
Tereftalato de dietilo
Purity: 95% CAS No.: 636-09-9 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Melting Point: 44-46° MDL No.: MFCD00039891
Formula: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.24 g/mol
Pto. de fusión: 44…46 °C
Densidad: 1.100
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039891
Núm. CAS: 636-09-9
EINECS: 211-249-1