Benzoato de vinilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21805.22
B21805.36
B21805.22EA
82.6
EUR
B21805.22
B21805.36
Benzoato de vinilo 95%
Benzoato de vinilo
Purity: 95%
CAS No.: 769-78-8
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.529
Boiling Point: 73-74°/8mm
Beilstein Reference: 2041125
MDL No.: MFCD00048141
Formula:
C₉H₈O₂ MW: 148.16 g/mol Pto. Ebullición: 73…74 °C (8 mmHg) Densidad: 1.070 Pto. de inflamación: 82 °C (180 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048141 Núm. CAS: 769-78-8 EINECS: 212-214-3 |