TES tampón ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21819.09
B21819.18
B21819.30
B21819.09EA
38.7
EUR
B21819.09
B21819.18
B21819.30
TES tampón ≥99%
TES (Ácido 2-(tris(hidroximetil)metilamino)etano-1-sulfonico)
Purity: 99%
CAS No.: 7365-44-8
Molecular Formula: C6H15NO6S
Formula Weight: 229.25
Odour: Odourless
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 1957061
Merck Reference: 14,9176
MDL No.: MFCD00007532
Formula:
C₆H₁₅NO₆S Pto. de fusión: ∼ 225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007532 Núm. CAS: 7365-44-8 EINECS: 230-906-3 Índice Merck: 14,9176 |