DL-Ácido tropico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-Ácido tropico
B22040.09
B22040.18
B22040.09EA
35
EUR
B22040.09
B22040.18
DL-Ácido tropico ≥98%
DL-Ácido tropico
Purity: 98%
CAS No.: 552-63-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 2209199
Merck Reference: 14,9779
MDL No.: MFCD00004255
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. de fusión: 117…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004255 Núm. CAS: 529-64-6 EINECS: 209-020-6 Índice Merck: 14,9779 |