Trifluorometanosulfonamida 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22112.03
B22112.06
B22112.03EA
97.2
EUR
B22112.03
B22112.06
Trifluorometanosulfonamida 96%
Trifluorometanosulfonamida
Purity: 96%
CAS No.: 421-85-2
Molecular Formula: CF3SO2NH2
Formula Weight: 149.09
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 1812099
Formula:
CH₂F₃NO₂S Pto. de fusión: 116…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068714 Núm. CAS: 421-85-2 EINECS: 431-270-1 |