2,5-Diclorobenzoato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methyl 2,5-dichlorobenzoate
B22489.09 B22489.18
B22489.09EA 56.8 EUR
B22489.09 B22489.18
2,5-Diclorobenzoato de metilo ≥99%
2,5-Diclorobenzoato de metilo
Purity: 99% CAS No.: 2905-69-3 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-40° Beilstein Reference: 2251582 MDL No.: MFCD00000606
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205.04 g/mol
Pto. de fusión: 37…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000606
Núm. CAS: 2905-69-3
EINECS: 220-815-7