Cloruro de 2-cloroisopropildietilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22662.22
B22662.36
B22662.22EA
40.8
EUR
B22662.22
B22662.36
Cloruro de 2-cloroisopropildietilamonio 98%
Cloruro de 2-cloroisopropildietilamonio
Purity: 98%
CAS No.: 4261-68-1
Molecular Formula: [(CH3)2CH]2NCH2CH2Cl.HCl
Formula Weight: 200.15
Melting Point: 131-134°
Beilstein Reference: 3551603
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012496
Formula:
C₈H₁₉Cl₂N Pto. de fusión: 131…134 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012496 Núm. CAS: 4261-68-1 EINECS: 224-238-1 UN: 2811 ADR: 6.1,I |