Anhídrido 3-metilftalico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22864.06
B22864.14
B22864.06EA
132
EUR
B22864.06
B22864.14
Anhídrido 3-metilftalico 96%
Anhídrido 3-metilftalico
Purity: 96%
CAS No.: 4792-30-7
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD00047316
Formula:
C₉H₆O₃ Pto. de fusión: 114…116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047316 Núm. CAS: 4792-30-7 EINECS: 225-344-0 |