trans-2,5-Dimetilpiperazina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23150.06
B23150.14
B23150.22
B23150.06EA
39.8
EUR
B23150.06
B23150.14
B23150.22
trans-2,5-Dimetilpiperazina ≥98%
trans-2,5-Dimetilpiperazina
Purity: 98%
CAS No.: 2815-34-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 58°(136°F)
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 162-165°
Beilstein Reference: 79886
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00070516
Formula:
C₆H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 162…165 °C Pto. de fusión: 115…119 °C Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070516 Núm. CAS: 2815-34-1 ADR: 4.1,III |