Piperidina-N-carbaldehido ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Formylpiperidine, N-Formylpiperidine
B23452.30
B23452.0B
B23452.18
B23452.30EA
126
EUR
B23452.30
B23452.0B
B23452.18
Piperidina-N-carbaldehido ≥99%
Piperidina-N-carbaldehido
Purity: 99%
CAS No.: 2591-86-8
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.4840
Melting Point: -31°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 107697
MDL No.: MFCD00006483
Formula:
C₆H₁₁NO MW: 113,16 g/mol Pto. Ebullición: 222 °C Pto. de fusión: –31 °C Densidad: 1,019 Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006483 Núm. CAS: 2591-86-8 EINECS: 219-986-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |