1-Dodecilpiridinio cloruro hidrato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B23492.14 B23492.22
B23492.14EA 67.2 EUR
B23492.14 B23492.22
1-Dodecilpiridinio cloruro hidrato 98%
1-Dodecilpiridinio cloruro hidrato
Purity: 98% CAS No.: 207234-02-4 Molecular Formula: C17H30ClN.xH2O Formula Weight: 283.89(anhy) Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00150002
Formula: C₁₇H₃₀ClN·xH₂O
MW: 283,88 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150002
Núm. CAS: 207234-02-4
EINECS: 203-232-2