Sacarina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
B23938.0E
B23938.22
B23938.36
B23938.0EEA
420
EUR
B23938.0E
B23938.22
B23938.36
Sacarina ≥98%
Sacarina
Purity: 98+%
CAS No.: 81-07-2
Molecular Formula: C7H5NO3S
Formula Weight: 183.18
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 6888
Merck Reference: 14,8311
MDL No.: MFCD00005866
Formula:
C₇H₅NO₃S MW: 183,19 g/mol Pto. de fusión: 227…230 °C Densidad: 0,828 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005866 Núm. CAS: 81-07-2 EINECS: 201-321-0 Índice Merck: 14,8311 |