Dicloro(fenil)(metil)silano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23999.14
B23999.22
B23999.36
B23999.14EA
31.2
EUR
B23999.14
B23999.22
B23999.36
Dicloro(fenil)(metil)silano ≥98%
Dicloro(fenil)(metil)silano
Purity: 98%
CAS No.: 149-74-6
Molecular Formula: C7H8Cl2Si
Formula Weight: 191.13
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Acrid
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 970975
UN No.: 2437
MDL No.: MFCD00000490
Formula:
C₇H₈Cl₂Si Pto. Ebullición: 205…206 °C Densidad: 1,173 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000490 Núm. CAS: 149-74-6 EINECS: 205-746-2 UN: 2437 ADR: 8,II |