Dipropilo ftalato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B24056.09 B24056.18 B24056.30
B24056.09EA 55.6 EUR
B24056.09 B24056.18 B24056.30
Dipropilo ftalato ≥98%
Dipropilo ftalato
Purity: 98% CAS No.: 131-16-8 Molecular Formula: C14H18O4 Formula Weight: 250.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 168-170°/3mm Beilstein Reference: 2332522 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009371
Formula: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250.29 g/mol
Pto. Ebullición: 168…170 °C (3 mmHg)
Densidad: 1.082
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009371
Núm. CAS: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
UN: 3082
ADR: 9 III