Ácido 2-aminotereftálico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminoterephthalic Acid
B24441.06 B24441.14 B24441.22
B24441.06EA 35.5 EUR
B24441.06 B24441.14 B24441.22
Ácido 2-aminotereftálico 99%
2-Aminoterephthalic acid
Purity: 99% CAS No.: 10312-55-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00134536
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134536
Núm. CAS: 10312-55-7