4-Etiniltolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24812.06
B24812.14
B24812.06EA
74.4
EUR
B24812.06
B24812.14
4-Etiniltolueno ≥98%
4-Etiniltolueno
Purity: 98%
CAS No.: 766-97-2
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Melting Point: ca 21°
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 969653
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008571
Formula:
C₉H₈ Pto. Ebullición: 168…170 °C Pto. de fusión: ∼ 21 °C Densidad: 0,916 Pto. de inflamación: 49 °C (120 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008571 Núm. CAS: 766-97-2 UN: 3295 ADR: 3,III |