2,6-Diclorobenzoato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24912.03 B24912.06 B24912.14
B24912.03EA 28 EUR
B24912.03 B24912.06 B24912.14
2,6-Diclorobenzoato de metilo 97%
2,6-Diclorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
Número MDL: MFCD01313701
Núm. CAS: 14920-87-7