Ácido 2-metil-3-furoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methylfuran-3-carboxylic acid
B24928.06
B24928.14
B24928.06EA
52.9
EUR
B24928.06
B24928.14
Ácido 2-metil-3-furoico ≥98%
Ácido 2-metil-3-furoico
Purity: 98%
CAS No.: 6947-94-0
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 97-99°
Beilstein Reference: 112229
Formula:
C₆H₆O₃ Pto. de fusión: 97…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00092314 Núm. CAS: 6947-94-0 |