2-Bromo-5-clorobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
B25309.14
B25309.22
B25309.14EA
84.3
EUR
B25309.14
B25309.22
2-Bromo-5-clorobenzoato de metilo ≥98%
2-Bromo-5-clorobenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 27007-53-0
Molecular Formula: C8H6BrClO2
Formula Weight: 249.49
Melting Point: 37-40°
MDL No.: MFCD00144763
Formula:
C₈H₆BrClO₂ MW: 249.49 g/mol Pto. de fusión: 37…40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144763 Núm. CAS: 27007-53-0 |