1-(4-Aminofenil)-4-metilpiperazina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H26684.03
H26684.06
H26684.03EA
161
EUR
H26684.03
H26684.06
1-(4-Aminofenil)-4-metilpiperazina ≥97%
1-(4-Aminofenil)-4-metilpiperazina
Purity: 97%
CAS No.: 16153-81-4
Molecular Formula: C11H17N3
Formula Weight: 191.27
Melting Point: 89-94°
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00172703
Formula:
C₁₁H₁₇N₃ Pto. de fusión: 89…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00172703 Núm. CAS: 16153-81-4 EINECS: None UN: 3263 ADR: 8,III |